Stampa…
1-Methyl-1H-indole-2-carbaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR906982-1G OR906982-5G
APOSOR906982-1GEA 125 EUR
APOSOR906982-1G APOSOR906982-5G
1-Methyl-1H-indole-2-carbaldehyde 98%
1-Methyl-1H-indole-2-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₉NO
Peso molecolare: 159,19 g/mol
Punto di fusione: 81…85 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01863665
CAS Number: 27421-51-8