Stampa…
4-sec-Butylaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(sec-Butyl)aniline
OR906980-25G OR906980-5G
APOSOR906980-25GEA 328 EUR
APOSOR906980-25G APOSOR906980-5G
4-sec-Butylaniline 98%
4-sec-Butylaniline
Formula: C₁₀H₁₅N
Peso molecolare: 149,24 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010223
CAS Number: 30273-11-1