Stampa…
7-Chloro-1H-indole-2-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR906974-1G OR906974-5G
APOSOR906974-1GEA 190 EUR
APOSOR906974-1G APOSOR906974-5G
7-Chloro-1H-indole-2-carboxylic acid 97%
7-Chloro-1H-indole-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₆ClNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02664428
CAS Number: 28899-75-4