Stampa…
cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (1R,2S)-rel-Cyclohex-4-ene-1,2-dicarboxylic acid
OR906968-100G OR906968-1KG OR906968-500G
APOSOR906968-100GEA 132 EUR
APOSOR906968-100G APOSOR906968-1KG APOSOR906968-500G
cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid 95%
cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid
Formula: C₈H₁₀O₄
Peso molecolare: 170,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00070482
CAS Number: 2305-26-2