Stampa…
Quinoline-2-ethanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(2-Hydroxyethyl)quinoline
OR906914-1G OR906914-5G
APOSOR906914-1GEA 120 EUR
APOSOR906914-1G APOSOR906914-5G
Quinoline-2-ethanol 95%
Quinoline-2-ethanol
Formula: C₁₁H₁₁NO
Peso molecolare: 173,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01685503
CAS Number: 1011-50-3