Ethyl (4-bromobenzoyl)acetate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
ethyl 3-(4-bromophenyl)-3-oxopropanoate, 3-(4-bromophenyl)-3-oxo-propionic acid ethyl ester, Benzenepropanoic acid, 4-bromo-beta-oxo-, ethyl ester
Formula:
C₁₁H₁₁BrO₃ Peso molecolare: 271.11 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00231243 CAS Number: 26510-95-2 |