Stampa…
tert-Butyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: N-BOC-3-pyrrolidinone
OR9069-100G OR9069-25G OR9069-5G
APOSOR9069-100GEA 120 EUR
APOSOR9069-100G APOSOR9069-25G APOSOR9069-5G
tert-Butyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate
Formula: C₉H₁₅NO₃
Peso molecolare: 185,22 g/mol
Punto di fusione: 34…38 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01631194
CAS Number: 101385-93-7