Stampa…
4-Methoxytrityl chloride (p-anisylchlorodiphenylmethane) 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (Chloro(4-methoxyphenyl)methylene)dibenzene, Mmt-Cl
OR906880-100G OR906880-25G OR906880-500G
APOSOR906880-100GEA 129 EUR
APOSOR906880-100G APOSOR906880-25G APOSOR906880-500G
4-Methoxytrityl chloride (p-anisylchlorodiphenylmethane) 98%
4-Methoxytrityl chloride (p-anisylchlorodiphenylmethane)
Formula: C₂₀H₁₇ClO
Peso molecolare: 308,8 g/mol
Punto di fusione: 122…124 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000814
CAS Number: 14470-28-1