Stampa…
2-Amino-5-ethylpyrazine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR906857-1G OR906857-250MG
APOSOR906857-1GEA 819 EUR
APOSOR906857-1G APOSOR906857-250MG
2-Amino-5-ethylpyrazine 95%
2-Amino-5-ethylpyrazine
Formula: C₆H₉N₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 13535-07-4