Stampa…
3-(Piperidin-1-ylmethyl)phenylboronic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR906854-1G OR906854-250MG OR906854-5G
APOSOR906854-1GEA 292 EUR
APOSOR906854-1G APOSOR906854-250MG APOSOR906854-5G
3-(Piperidin-1-ylmethyl)phenylboronic acid 95%
3-(Piperidin-1-ylmethyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₂H₁₈BNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08060620
CAS Number: 1032610-59-5