Stampa…
1-Methylpyrrole-3-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Methylpyrrole-3-carboxylic Acid
OR906844-1G OR906844-5G
APOSOR906844-1GEA 118 EUR
APOSOR906844-1G APOSOR906844-5G
1-Methylpyrrole-3-carboxylic acid 97%
1-Methylpyrrole-3-carboxylic acid
Formula: C₆H₇NO₂
Peso molecolare: 125,1300 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11111733
CAS Number: 36929-61-0