Stampa…
2-(Methoxymethyl)piperidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR906842-100MG OR906842-1G OR906842-250MG
APOSOR906842-100MGEA 190 EUR
APOSOR906842-100MG APOSOR906842-1G APOSOR906842-250MG
2-(Methoxymethyl)piperidine 95%
2-(Methoxymethyl)piperidine
Formula: C₇H₁₅NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02663567
CAS Number: 104678-13-9