Stampa…
2-Chloro-5-methoxy-4-pyridineboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (2-Chloro-5-methoxypyridin-4-yl)boronic acid, 2-Chloro-5-methoxypyridine-4-boronic acid
OR906834-1G OR906834-5G
APOSOR906834-1GEA 219 EUR
APOSOR906834-1G APOSOR906834-5G
2-Chloro-5-methoxy-4-pyridineboronic acid 98%
2-Chloro-5-methoxy-4-pyridineboronic acid
Formula: C₆H₇BClNO₃
Peso molecolare: 187,39 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09972106
CAS Number: 1072945-98-2