Stampa…
5-Chloropyrimidin-4-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR906830-1G OR906830-250MG OR906830-5G
APOSOR906830-1GEA 328 EUR
APOSOR906830-1G APOSOR906830-250MG APOSOR906830-5G
5-Chloropyrimidin-4-ol 95%
5-Chloropyrimidin-4-ol
Formula: C4H3ClN2O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 4349-08-0