Stampa…
cis-2-Phenyl-1,3-dioxan-5-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR906811-10G OR906811-25G
APOSOR906811-10GEA 69.6 EUR
APOSOR906811-10G APOSOR906811-25G
cis-2-Phenyl-1,3-dioxan-5-ol 95%
cis-2-Phenyl-1,3-dioxan-5-ol
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00274343
CAS Number: 4141-19-9