Ethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylate
Formula:
C₉H₁₄O₃ Densità: 1,067 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 96 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001631 CAS Number: 1655-07-8 |