Stampa…
(S)-methyl-2-aminobutanoate 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: H-Abu-OMe·HCl
OR906728-1G OR906728-5G
APOSOR906728-1GEA 263 EUR
APOSOR906728-1G APOSOR906728-5G
(S)-methyl-2-aminobutanoate 96%
(S)-methyl-2-aminobutanoate
Formula: C₅H₁₁NO₂
Peso molecolare: 117,148 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09037399
CAS Number: 15399-22-1