Stampa…
2-Amino-4-morpholin-4-ylpyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR906697-1G OR906697-250MG
APOSOR906697-1GEA 106 EUR
APOSOR906697-1G APOSOR906697-250MG
2-Amino-4-morpholin-4-ylpyrimidine 95%
2-Amino-4-morpholin-4-ylpyrimidine
Formula: C₈H₁₂N₄O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11520888
CAS Number: 861031-56-3