Stampa…
Methyl-4-amino-2-chloropyrimidine-5-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 4-amino-2-chloropyrimidine-5-carboxylate
OR906639-1G OR906639-250MG
APOSOR906639-1GEA 771 EUR
APOSOR906639-1G APOSOR906639-250MG
Methyl-4-amino-2-chloropyrimidine-5-carboxylate 97%
Methyl-4-amino-2-chloropyrimidine-5-carboxylate
Formula: C₆H₆ClN₃O₂
Peso molecolare: 187,5800 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14585039
CAS Number: 858269-13-3