Stampa…
2-Amino-3-methylbenzonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR906433-1G OR906433-25G OR906433-5G
APOSOR906433-1GEA 0 EUR
APOSOR906433-1G APOSOR906433-25G APOSOR906433-5G
2-Amino-3-methylbenzonitrile 97%
2-Amino-3-methylbenzonitrile
Formula: C₈H₈N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09880087
CAS Number: 69797-49-5