Stampa…
5-Chloro-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR906432-1G OR906432-250MG
APOSOR906432-1GEA 807 EUR
APOSOR906432-1G APOSOR906432-250MG
5-Chloro-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid 95%
5-Chloro-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
Formula: C₃H₂ClN₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 21733-03-9