β-Methyl-γ-octanolactone (mixture of isomers) 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
5-Butyl-4-methyldihydro-2(3H)-furanone
Formula:
C₉H₁₆O₂ Peso molecolare: 156.23 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00209540 CAS Number: 39212-23-2 |