Ethyl-2-(pyridin-3-yloxy)acetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
(Pyridin-3-yloxy)acetic acid ethyl ester
OR906420-10G
OR906420-1G
APOSOR906420-10GEA
219
EUR
APOSOR906420-10G
APOSOR906420-1G
Ethyl-2-(pyridin-3-yloxy)acetate 95%
Ethyl-2-(pyridin-3-yloxy)acetate
Formula:
C₉H₁₁NO₃ Peso molecolare: 181,19 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00093962 CAS Number: 18342-98-8 |