Stampa…
4-Bromo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR906413-1G OR906413-250MG OR906413-5G
APOSOR906413-1GEA 98.9 EUR
APOSOR906413-1G APOSOR906413-250MG APOSOR906413-5G
4-Bromo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 98%
4-Bromo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formula: C₆H₄BrN₃
Peso molecolare: 198,0200 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08445698
CAS Number: 889939-42-8