Stampa…
4-Bromo-2-methylpyrimidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR906386-1G OR906386-250MG
APOSOR906386-1GEA 517 EUR
APOSOR906386-1G APOSOR906386-250MG
4-Bromo-2-methylpyrimidine 97%
4-Bromo-2-methylpyrimidine
Formula: C₅H₅BrN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11223245
CAS Number: 1114560-76-7