Stampa…
2,6-Dichloroimidazo[1,2-b]pyridazine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR906339-1G OR906339-250MG
APOSOR906339-1GEA 596 EUR
APOSOR906339-1G APOSOR906339-250MG
2,6-Dichloroimidazo[1,2-b]pyridazine 95%
2,6-Dichloroimidazo[1,2-b]pyridazine
Formula: C₆H₃Cl₂N₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 112581-77-8