Stampa…
2-Amino-4-methoxybenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR906314-10G OR906314-1G OR906314-5G
APOSOR906314-10GEA 481 EUR
APOSOR906314-10G APOSOR906314-1G APOSOR906314-5G
2-Amino-4-methoxybenzonitrile 98%
2-Amino-4-methoxybenzonitrile
Formula: C₈H₈N₂O
Peso molecolare: 148,1600 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05149246
CAS Number: 38487-85-3