Stampa…
tert-Butyl-4-methylenepiperidine-1-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9063-25G OR9063-100G
APOSOR9063-25GEA 50.9 EUR
APOSOR9063-25G APOSOR9063-100G
tert-Butyl-4-methylenepiperidine-1-carboxylate
tert-Butyl-4-methylenepiperidine-1-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₉NO₂
Punto di ebollizione: 75…80 °C/1mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01632522
CAS Number: 159635-49-1