Stampa…
2-Methoxy-6-methylbenzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR906288-1G OR906288-5G
APOSOR906288-1GEA 85.8 EUR
APOSOR906288-1G APOSOR906288-5G
2-Methoxy-6-methylbenzonitrile 95%
2-Methoxy-6-methylbenzonitrile
Formula: C₉H₉NO
Peso molecolare: 147,1739 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10699539
CAS Number: 53005-44-0