Stampa…
6-Nitro-1H-indole-2-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR906264-1G OR906264-5G
APOSOR906264-1GEA 142 EUR
APOSOR906264-1G APOSOR906264-5G
6-Nitro-1H-indole-2-carboxylic acid 95%
6-Nitro-1H-indole-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₆N₂O₄
Punto di fusione: 304…305 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02664466
CAS Number: 10242-00-9