Stampa…
Ethyl-2-(thiazol-2-yl)acetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 2-(thiazol-2-yl)acetate
OR906252-1G OR906252-250MG
APOSOR906252-1GEA 173 EUR
APOSOR906252-1G APOSOR906252-250MG
Ethyl-2-(thiazol-2-yl)acetate 95%
Ethyl-2-(thiazol-2-yl)acetate
Formula: C₇H₉NO₂S
Peso molecolare: 171,2200 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12114489
CAS Number: 141704-11-2