Stampa…
2-(N-Methylanilino)ethanol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR906200-100G OR906200-500G
APOSOR906200-100GEA 35.8 EUR
APOSOR906200-100G APOSOR906200-500G
2-(N-Methylanilino)ethanol 98%
2-(N-Methylanilino)ethanol
Formula: C₉H₁₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00020572
CAS Number: 93-90-3