Stampa…
tert-Butyl-2-ethyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Ethylpiperidin-4-one, N-BOC protected, 1-N-Boc-2-Ethylpiperidin-4-one
OR9062-1G OR9062-250MG
APOSOR9062-1GEA 397 EUR
APOSOR9062-1G APOSOR9062-250MG
tert-Butyl-2-ethyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-2-ethyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate
Formula: C₁₂H₂₁NO₃
Peso molecolare: 227,31 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07367729
CAS Number: 324769-07-5