2-Methoxypyrimidine-4,6-diol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
4,6-Dihydroxy-2-methoxypyrimidine
OR906197-10G
OR906197-1G
OR906197-5G
APOSOR906197-10GEA
829
EUR
APOSOR906197-10G
APOSOR906197-1G
APOSOR906197-5G
2-Methoxypyrimidine-4,6-diol 95%
2-Methoxypyrimidine-4,6-diol
Formula:
C₅H₆N₂O₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
CAS Number:
1758-98-1 |