Stampa…
1,7-Dihydroxynaphthalene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Naphthalene-1,7-diol
OR906184-100G OR906184-25G OR906184-5G
APOSOR906184-100GEA 865 EUR
APOSOR906184-100G APOSOR906184-25G APOSOR906184-5G
1,7-Dihydroxynaphthalene 95%
1,7-Dihydroxynaphthalene
Formula: C₁₀H₈O₂
Peso molecolare: 160,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00035720
CAS Number: 575-38-2