Stampa…
Methyl-3-(cyclopentylamino)propanoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR906174-1G OR906174-5G
APOSOR906174-1GEA 62.5 EUR
APOSOR906174-1G APOSOR906174-5G
Methyl-3-(cyclopentylamino)propanoate 95%
Methyl-3-(cyclopentylamino)propanoate
Formula: C₉H₁₇NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10687312
CAS Number: 754125-43-4