Stampa…
Methyl-2-(2-aminophenyl)acetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR906172-1G OR906172-250MG
APOSOR906172-1GEA 143 EUR
APOSOR906172-1G APOSOR906172-250MG
Methyl-2-(2-aminophenyl)acetate 95%
Methyl-2-(2-aminophenyl)acetate
Formula: C₉H₁₁NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04973395
CAS Number: 35613-44-6