Stampa…
2-Methoxycinnamaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR906162-100G OR906162-500G
APOSOR906162-100GEA 90.2 EUR
APOSOR906162-100G APOSOR906162-500G
2-Methoxycinnamaldehyde 95%
2-Methoxycinnamaldehyde
Formula: C₁₀H₁₀O₂
Peso molecolare: 162,1852 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007001
CAS Number: 1504-74-1