Stampa…
4-Amino-5-bromopyrimidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR906160-1G OR906160-5G
APOSOR906160-1GEA 85.8 EUR
APOSOR906160-1G APOSOR906160-5G
4-Amino-5-bromopyrimidine 97%
4-Amino-5-bromopyrimidine
Formula: C₄H₄BrN₃
Peso molecolare: 174,00 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00233962
CAS Number: 1439-10-7