Stampa…
6-Chloroquinazolin-4-amine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR906153-1G OR906153-250MG
APOSOR906153-1GEA 210 EUR
APOSOR906153-1G APOSOR906153-250MG
6-Chloroquinazolin-4-amine 98%
6-Chloroquinazolin-4-amine
Formula: C₈H₆ClN₃
Peso molecolare: 179,6063 g/mol
Punto di fusione: 300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02676502
CAS Number: 19808-35-6