α-Tropolone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
Tropolone, 2-Hydroxytropone, 2-Hydroxycyclohepta-2,4,6-trien-1-one, 1,2-Tropolone, 2-Hydroxycyclohepta-2,4,6-trienone, α-Tropolone
OR906152-100G
OR906152-25G
APOSOR906152-100GEA
611
EUR
APOSOR906152-100G
APOSOR906152-25G
α-Tropolone 98%
α-Tropolone
Formula:
C₇H₆O₂ Peso molecolare: 122,12 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004158 CAS Number: 533-75-5 |