Stampa…
4-(Methoxymethyl)-5-methylisoxazole-3-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR906145-1G OR906145-250MG
APOSOR906145-1GEA 865 EUR
APOSOR906145-1G APOSOR906145-250MG
4-(Methoxymethyl)-5-methylisoxazole-3-carboxylic acid 95%
4-(Methoxymethyl)-5-methylisoxazole-3-carboxylic acid
Formula: C₇H₉NO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06805582
CAS Number: 934156-84-0