Stampa…
Isoxazolo[4,5-b]pyridin-3-amine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR906109-1G OR906109-250MG
APOSOR906109-1GEA 144 EUR
APOSOR906109-1G APOSOR906109-250MG
Isoxazolo[4,5-b]pyridin-3-amine 98%
Isoxazolo[4,5-b]pyridin-3-amine
Formula: C₆H₅N₃O
Peso molecolare: 135,1200 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13193314
CAS Number: 114080-93-2