Stampa…
tert-Butyl-2-isopropyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Isopropylpiperidin-4-one, N-BOC protected
OR9061-1G OR9061-250MG
APOSOR9061-1GEA 522 EUR
APOSOR9061-1G APOSOR9061-250MG
tert-Butyl-2-isopropyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-2-isopropyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate
Formula: C₁₃H₂₃NO₃
Peso molecolare: 241.33 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07367731
CAS Number: 313950-41-3