Stampa…
Methyl-5-chloronicotinate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR906050-10G OR906050-1G OR906050-5G
APOSOR906050-10GEA 449 EUR
APOSOR906050-10G APOSOR906050-1G APOSOR906050-5G
Methyl-5-chloronicotinate 98%
Methyl-5-chloronicotinate
Formula: C₇H₆ClNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09702467
CAS Number: 51269-81-9