Stampa…
6-Chloro-2-methylquinazolin-4(3H)-one 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR906046-10G OR906046-1G OR906046-5G
APOSOR906046-10GEA 902 EUR
APOSOR906046-10G APOSOR906046-1G APOSOR906046-5G
6-Chloro-2-methylquinazolin-4(3H)-one 96%
6-Chloro-2-methylquinazolin-4(3H)-one
Formula: C₉H₇ClN₂O
Peso molecolare: 194,6200 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00195330
CAS Number: 7142-09-8