Stampa…
1-(Pyrimidin-2-yl)piperidin-4-ol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR906032-10G OR906032-1G OR906032-5G
APOSOR906032-10GEA 250 EUR
APOSOR906032-10G APOSOR906032-1G APOSOR906032-5G
1-(Pyrimidin-2-yl)piperidin-4-ol 98%
1-(Pyrimidin-2-yl)piperidin-4-ol
Formula: C₉H₁₃N₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05864742
CAS Number: 893755-98-1