Stampa…
2,5-Dichloro-4-methylpyrimidine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR906028-1G OR906028-250MG
APOSOR906028-1GEA 48.6 EUR
APOSOR906028-1G APOSOR906028-250MG
2,5-Dichloro-4-methylpyrimidine 96%
2,5-Dichloro-4-methylpyrimidine
Formula: C₅H₄Cl₂N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13193656
CAS Number: 1192064-63-3