Stampa…
5-Methoxyisobenzofuran-1,3-dione 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR906027-1G OR906027-250MG
APOSOR906027-1GEA 78.6 EUR
APOSOR906027-1G APOSOR906027-250MG
5-Methoxyisobenzofuran-1,3-dione 95%
5-Methoxyisobenzofuran-1,3-dione
Formula: C9H6O4
Peso molecolare: 178,1415 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02670942
CAS Number: 28281-76-7