Stampa…
2-Bromoquinoline-4-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR906018-1G OR906018-250MG
APOSOR906018-1GEA 203 EUR
APOSOR906018-1G APOSOR906018-250MG
2-Bromoquinoline-4-carboxylic acid 97%
2-Bromoquinoline-4-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₆BrNO₂
Peso molecolare: 252,0600 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08705669
CAS Number: 15733-87-6